1370600
USP
Lovastatin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Mevinolin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
lovastatin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C24H36O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,10,14-16,18-21,23,25H,5,8-9,11-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
Clé InChI
PCZOHLXUXFIOCF-BXMDZJJMSA-N
Description générale
Application
- Lovastatin Tablets
- Simvastatin
- Simvastatin Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable