1194803
USP
Diethyl sebacate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Decanedioic acid 1,10-diethyl ester, NSC 8911, Sebacic acid diethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
diethyl sebacate
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
Point d'ébullition
312 °C (lit.)
Pf
1-2 °C (lit.)
Densité
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-17-13(15)11-9-7-5-6-8-10-12-14(16)18-4-2/h3-12H2,1-2H3
Clé InChI
ONKUXPIBXRRIDU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup