Y0002186
Dronedarone impurity A
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-[2-Butyl-3-[4-[3-(butylamino)propoxy]benzoyl]-5-benzofuranyl]methanesulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
dronedarone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C27H36N2O5S/c1-4-6-9-25-26(23-19-21(29-35(3,31)32)12-15-24(23)34-25)27(30)20-10-13-22(14-11-20)33-18-8-17-28-16-7-5-2/h10-15,19,28-29H,4-9,16-18H2,1-3H3
Clé InChI
IJVZZGIAELTWBB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable