PHR9030
N-Acetylbenzocaine
reference material
Synonyme(s) :
Ethyl 4-acetamidobenzoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reference material
Famille d'API
benzocaine
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C11H13NO3/c1-3-15-11(14)9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)13/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
NHLOBHNRBWKNIO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable