PHL89314
Isorhamnetin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3′-Methoxy-3,4′,5,7-tetrahydroxyflavone, 3′-Methylquercetin, 3,4′,5,7-Tetrahydroxy 3′-methoxyflavone, Isorhamnetol, Quercetin 3′-methyl ether
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES
COc1cc(ccc1O)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-11-4-7(2-3-9(11)18)16-15(21)14(20)13-10(19)5-8(17)6-12(13)23-16/h2-6,17-19,21H,1H3
Clé InChI
IZQSVPBOUDKVDZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable