Key Documents
PHL80436
Enterodiol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(2R,3R)-rel-2,3-Bis[(3-hydroxyphenyl)methyl]-1,4-butanediol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H22O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.36
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC1=CC(C[C@@H](CO)[C@H](CO)CC2=CC=CC(O)=C2)=CC=C1
InChI
1S/C18H22O4/c19-11-15(7-13-3-1-5-17(21)9-13)16(12-20)8-14-4-2-6-18(22)10-14/h1-6,9-10,15-16,19-22H,7-8,11-12H2/t15-,16-/m1/s1
Clé InChI
DWONJCNDULPHLV-HZPDHXFCSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable