Key Documents
PHL80087
DL-Camphor
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(±)-Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.23
Numéro Beilstein :
1907611
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Densité de vapeur
5.2 (vs air)
Pression de vapeur
4 mmHg ( 70 °C)
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (GC)
Forme
powder
Limite d'explosivité
3.5 %
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Point d'ébullition
204 °C (lit.)
Pf
175-177 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Clé InChI
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum curcuma salvia
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
147.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64.4 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3