Key Documents
ERMDA477IFCC
Human serum (anti-ß2-glycoprotein I IgG)
certified reference material, ERM®
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.77
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
clinical testing
Température de stockage
-65 to -96°C
Remarque sur l'analyse
For more information please click on the below product number:
ERMDA477IFCC
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable