73023AST
Astec® CHIRALDEX™ B-TA Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
Synonyme(s) :
GC column, chiral, beta-dextran
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Description
GC capillary column
Conditionnement
pkg of 1 ea
Paramètres
-10-180 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
500
df
0.12 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.25 mm
Groupe de la matrice active
non-bonded; 2,6-di-O-pentyl-3-trifluoroacetyl derivative of β-cyclodextrin phase
Application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Type de colonne
capillary chiral
Technique de séparation
chiral
Description générale
Résistance chim./phys.
- -10 °C to 180 °C isothermal and programmed
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique