Key Documents
67681
Supelco
N-Nitrosodiisopropylamine
analytical standard
Synonyme(s) :
N-Isopropyl-N-nitrosoisopropylamine, DIPNA, NDIP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.19
Code UNSPSC :
12352116
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
AUIKJTGFPFLMFP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable