Key Documents
64841-U
Supelco
Conteneurs d′échantillons
cellulose, size 33 mm × 94 mm
Synonyme(s) :
CONTENEUR D ECHANTILLON CELLULOSE 33 X 94, PAR 25
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
cellulose
Conditionnement
pkg of 25 ea
Taille
33 mm × 94 mm
Application(s)
food and beverages
Description générale
Cellulose de grande pureté, paroi de 1,5mm d′épaisseur ; ou verre borosilicaté de haute qualité. Disque poreux de 40-60 microns.