64822-U
Flat Bottom Flask
size 250 mL
Synonyme(s) :
FIOLE A FOND PLAT, 250ML, 24/40, UNITE
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom glass flask
Taille
medium
250 mL
Joint
joint ST/NS flask
Application(s)
food and beverages