58201
SUPELCOSIL™ LC-Diol (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
COLONNES HPLC SUPELCOSIL™ LC-DIOL 5UM 25CMX4.6MM
About This Item
Produits recommandés
product name
Colonne HPLC SUPELCOSIL™ LC-Diol, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agence
suitable for USP L20
Caractéristiques
endcapped: no
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL™
Ampleur du marquage
3.5% carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 3.8 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Groupe de la matrice active
diol phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å pore size
Plage de pH
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Description générale
Informations légales
Colonne de garde
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 2 Inhalation
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable