575653-U
Cuve de recupération SPE 96-Puits
well volume 2 mL, polypropylene, pk of 50
Synonyme(s) :
Plaque de récupération 96-puits pour SPE, 2mL, boite de 50
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Conditionnement
pk of 50
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume des puits
2 mL
Application(s)
food and beverages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.