548676-U
Smart SPME Fiber Assembly
PEG, for use with PAL 3, Series 2 Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 60 μm (PEG)
About This Item
Produits recommandés
product name
Smart SPME Fiber Assembly, Carbowax-Polyethylene Glycol (PEG), df 60 μm(PEG, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, size 23 ga
Matériaux
metal alloy fiber
purple hub
Taille
23 ga
Conditionnement
pkg of 1 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
60 μm (PEG)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
PEG coating
Compatibilité
(for alcohols and polar compounds (MW 40 - 275))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
Autre catégorie plus écologique