50982
Triethyl phosphite
analytical standard
Synonyme(s) :
P(EtO)3, P(OEt)3
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.412-1.414
n20/D 1.413 (lit.)
Point d'ébullition
156 °C (lit.)
Densité
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOP(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O3P/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
BDZBKCUKTQZUTL-UHFFFAOYSA-N