4M9148-U
50 Component Indoor Air Standard
50 components, certified reference material, 100 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
Synonyme(s) :
Indoor Air Quality Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 3 × 1 mL
Concentration
100 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Format
multi-component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Application
Autres remarques
Informations légales
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2