49018
2,4′-DDT
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 100 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Informations sur le gène
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges