442687
N-Nitrosodiethylamine
analytical standard
Synonyme(s) :
Diethylnitrosamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
177 °C (lit.)
Densité
0.95 g/mL (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCN(CC)N=O
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3