Key Documents
29131-U
Supelco
Interlock vial with fused glass insert, crimp top
volume 0.3 mL, amber glass vial, Interlocked vial (with fused-in insert), crimp top, 11 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
amber glass vial
Caractéristiques
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
0.3 mL
Raccords
thread for 11 mm
Description générale
Le nouveau flacon Interlock/Insert de flacon de volume limité est un insert en verre de 300μL au sommet à rebord soudé de façon permanente dans des flacons de verre de 12 x 32 mm. Ce produit fournit à l′utilisateur la commodité et la performance d′un microflacon en une pièce pour seulement une fraction du prix.
  • Le sommet à rebord permet de centrer les inserts dans le flacon
  • la fusion verre sur verre élimine la crainte d′une contamination
  • Les flacons sont faits en verre borosilicaté de type 1 avec le choix entre verre transparent et verre ambré