Key Documents
27176
Supelco
Bouchon à vis, phénolique, avec orifice
black phenolic hole cap, for use with 22 mL vial with 20-400 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
black phenolic hole cap
Caractéristiques
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
149 °C temp. limit
Diam. × H
23 mm × 11.3 mm
Diam. du support
12 mm
Raccords
thread for 20-400
Compatibilité
for use with 22 mL vial with 20-400 thread
Description générale
Screw caps (black phenolic hole cap, for use with 22 mL vial with 20-400 thread) are available as hole caps for use with sealing septa. Caps are offered in phenolic resin. Phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149°C.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1