Key Documents
27088-U
Supelco
Flacons à vis, verre ambré, (sans bouchon)
volume 15 mL, amber glass vial, thread for 18-400, pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
Amber Glass Screw Vials
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
amber glass vial
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
21 mm × 70 mm × 12 mm
Volume
15 mL
Raccords
thread for 18-400
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable