Key Documents
27069
Supelco
Flacon à sertir acceptant des capsules de 11 mm
volume 2 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 1000 ea
Synonyme(s) :
PK1000 CLEAR CRIMP SEAL VIAL 2ML, STD OPENING
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Matériaux
clear glass vial
Caractéristiques
closure type crimp top vial
vial type standard opening
Conditionnement
pkg of 1000 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
2 mL
Raccords
thread for 11 mm
Description générale
Les flacons à sertir, qui nécessitent une capsule de 11 mm, sont disponibles dans différents styles. Ces flacons ont un fini en verre plein et sont disponibles avec une ouverture de D.I. de 4,6 ou 6,0 mm. L′ouverture large augmente la zone cible pour la pénétration de l′aiguille. Les capsules pour ces flacons sont disponibles en différentes couleurs.
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.