Key Documents
26239
Seringue à piston protégé SGE, aiguille soudée
volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L 50 mm
About This Item
Code UNSPSC :
42142600
Matériaux
bevel tip stainless steel needle
Taille de l'aiguille
26 ga
Description
10F
Caractéristiques
point style #2
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 002033
L de l'aiguille
50 mm
Volume
10 μL
Description générale
Tube de protection allongé partant du haut du rebord pour empêcher le piston de se courber pendant l′injection.