24654
Sac de prélèvement de gaz Tedlar® de 2 l avec valve PLV et septa Thermogreen® LB-2
Synonyme(s) :
Sac de prélèvement de gaz Tedlar®
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Tedlar® PVDF film
Agence
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
Description
Push/Pull Lock Valve (PLV) (Push Lock Valve (PLV))
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
Conditionnement
pkg of 10 bags
Technique(s)
whole air sampling: suitable
Larg. × L
9 in. × 9 in.
Volume maximum
2 L
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Le contrôle de l'air est utilisé pour mesurer les niveaux de polluants de l'air dans l'environnement, sur des sites industriels ou à l'intérieur de bâtiments afin d'évaluer la qualité de l'air selon des normes établies par des agences de santé ou réglementaires.
Le contrôle de l'air est utilisé pour mesurer les niveaux de polluants de l'air dans l'environnement, sur des sites industriels ou à l'intérieur de bâtiments afin d'évaluer la qualité de l'air selon des normes établies par des agences de santé ou réglementaires.
Le contrôle de l'air est utilisé pour mesurer les niveaux de polluants de l'air dans l'environnement, sur des sites industriels ou à l'intérieur de bâtiments afin d'évaluer la qualité de l'air selon des normes établies par des agences de santé ou réglementaires.