Key Documents
23229
Supelco
Bouteilles de stockage ambrées
volume 60 mL, O.D. × H 38 mm × 95 mm, thread for 20-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Synonyme(s) :
BOUTEILLE AMBRÉE À VIS AVEC SEPTUM, 60 ML, PAQUET DE 12
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
PTFE septum face
PTFE/silicone septum
amber glass bottle
black phenolic hole cap
Caractéristiques
closure type screw top bottle
pre-assembled
Conditionnement
pkg of 12 ea
D.E. × H
38 mm × 95 mm
Volume
60 mL
Raccords
thread for 20-400
Description générale
Storage bottles are generally used to store stock solutions and other chemicals. Amber bottles are used to avoid oxidative changes in photosensitive chemicals.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Canola and Rapeseed: Production, Chemistry, Nutrition and Processing Technology
Shahidi, Fereidoon
Springer Science & Business Media, 06-Dec, 104-104 (2012)