Key Documents
21544
Seringues SGE pour passeur d′échantillon Agilent/HP 7673 et 7683 et 6850 ALS, aiguille soudée
volume 10 μL, SK-10F-HP-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm, pkg of 6 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23 ga
Caractéristiques
needle type F (cemented needle)
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 002814
L de l'aiguille
42 mm
Volume
10 μL
Compatibilité
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Description générale
Les seringues SGE sont conçues et testées pour répondre aux principales spécifications des échantillonneurs automatiques. Ces seringues possèdent un piston unique en son genre ne pouvant ni se plier, ni se gripper, et leur pointe est adaptée à des injections multiples et rapides. L′ensemble de ces caractéristiques font de cette seringue l′une des plus sûres à employer avec les échantillonneurs automatiques.
Krzysztof Kotowski et al.
Anticancer research, 40(5), 2613-2625 (2020-05-06)
The occurrence of BRAFV600E mutation causes an up-regulation of the B-raf kinase activity leading to the stabilization of hypoxia-inducible factor 1-alpha (HIF-1α) - the promoter of the 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 3 (PFKFB3) enzyme. The aim of the study was to examine the