Key Documents
20620
Supelco
Filtre pour ligne de gaz
for use with 1/8 in. tubing
Synonyme(s) :
FILTRES EN LIGNE 1/8
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
Matériaux
brass (with replaceable stainless steel filter 25810-U)
Compatibilité
for use with 1/8 in. tubing
Description générale
Pressure from gas line acts on a large area piston which drives a piston of small area. The pressure is amplified in the ratio of the areas of the faces of the pistons, and high pressure liquid at a constant pressure is delivered to the system. Line filter helps in constant pressure and drop in volume flow rate through the system.
Ce filtre pour ligne de gaz de 7 microns élimine la poussière et les petites particules susceptibles de boucher la vanne à aiguille de votre chromatographe.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Andrew Pryde, M.T. Gilbert
Applications of High Performance Liquid Chromatography, 14-14 (1979)