11820
Apiezon® KOH sur Chromosorb® W AW
phase SP®-1000, 0.1%, matrix 80/100 Carbopack C support, bottle of 15 g
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
bottle of 15 g
Paramètres
60-225 °C temp. range
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Matrice
80/100 Carbopack C support
Groupe de la matrice active
SP®-1000 phase, 0.1%
Type de colonne
packed GC
Compatibilité
for analyte group phenols
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable