Key Documents
10258
Supelco
Carbopack Carbon Adsorbent
matrix Carbopack C, 80-100 mesh, bottle of 10 g
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
23201100
product name
Adsorbant Carbopack, matrix Carbopack C, 80-100 mesh, bottle of 10 g
Agence
suitable for EPA 1613
suitable for USP S7
Gamme de produits
Carbopack
Forme
granular
Conditionnement
bottle of 10 g
Technique(s)
LPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
~10 m2/g
Matrice
Carbopack C
Groupe de la matrice active
carbon
Taille des particules
80-100 mesh
Dimension de pores
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g microporosity
~0 Å pore diameter
Densité
~0.64 g/mL (free fall density)
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Un noir de carbone graphité (GCB) peut être poreux ou non poreux. Le processus de graphitisation donne une surface de grande pureté, dotée d′excellentes propriétés d′adsorption et de désorption (si nécessaire). Les interactions de surface dépendent uniquement des forces de dispersion (forces de London). Ces particules sont :
  • Granulaires
  • Friables
  • Utilisées pour les analytes dont la taille correspond à des n-alcanes en C3-C20+
  • Hydrophobes (pour être utilisées dans les environnements particulièrement humides)
D′une manière générale, les adsorbants du type GCB présentent une force d′adsorption relative plus faible que les adsorbants du type tamis moléculaire de carbone (CMS), et une force d'adsorption relative similaire à celle des adsorbants du type carbone polymère graphitisé sphérique (SGPC). Nos produits Carbopack sont des adsorbants du type GCB.
  • Les particules font maximum 40 mesh.
  • Partez sur 40/60 mesh pour éviter les cheminements préférentiels (s′ils apparaissent avec un adsorbant Carbotrap® de 20/40 mesh).
  • Utilisez une taille plus petite (60/80, 80/100, etc.) pour toutes les autres applications.
  • Optez pour la granulométrie la plus faible à disposition, à condition que l′application supporte la perte de charge.
Pour plus d′informations sur nos adsorbants spéciaux à base de carbone, rendez-vous sur sigma-aldrich.com/carbon
Informations légales
Carbopack is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Plant Volatile Analysis
Hans FL and Jackson JF. et al.
Modern Methods of Plant Analysis, 19, 54-56 (1997)
Li-Ming Yuan et al.
Analytical chemistry, 78(18), 6384-6390 (2006-09-15)
Single-walled carbon nanotubes (SWNTs) have high surface area, high adsorption ability, and nanoscale interactions. In this study, capillary columns including SWNTs, ionic liquid (IL), and IL + SWNTs for GC were prepared. The separation results showed that SWNTs possessed a
S A Heberle et al.
Analytical chemistry, 72(4), 840-845 (2000-03-04)
This paper describes a procedure for simultaneous enrichment, separation, and quantification of acetanilide herbicides and their major ionic oxanilic acid (OXA) and ethanesulfonic acid (ESA) metabolites in groundwater and surface water using Carbopack B as a solid-phase extraction (SPE) material.
Bikram Subedi et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 92(4), 460-465 (2013-12-10)
A selective pressurized liquid extraction technique (SPLE) was developed for the analysis of polychlorodibenzo-p-dioxins, polychlorodibenzofurans (PCDD/Fs) and dioxin-like polychlorobiphenyls (dl-PCBs) in clam and crab tissue. The SPLE incorporated multiple cleanup adsorbents (alumina, florisil, silica gel, celite, and carbopack) within the
P W Langvardt et al.
American Industrial Hygiene Association journal, 40(11), 1006-1012 (1979-11-01)
A gas chromatographic procedure is described which is capable of measuring both polar and non-polar organic solvents present simultaneously in the work environment at concentrations between 1/100 and 1 times the Threshold Limit Values (TLV). Airborne organics are collected on
Articles
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.