Key Documents
Z740231
Supelco
TLC Aluminum Sheets
L × W 5 cm × 7.5 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
Matériaux
aluminum support
silica gel 60 matrix
Caractéristiques
binder Polymeric
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 20 ea
Fabricant/nom de marque
EMD Millipore® 1.05549.0001
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
5 cm × 7.5 cm
Épaisseur de la couche
200 μm
Taille des particules
10-12 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Informations légales
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany