Key Documents
Z614734
Vivaspin 20 diafiltration cup
pkg of 12 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Sartorius VSA005
Taille du tube
~50 mL
Volume de travail
20 mL