Key Documents
Z327506
BRAND® graduated cylinder, PMP
volume 2,000 mL, tol. accuracy: 8 mL, subdivision, 20 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
Caractéristiques
subdivision 20 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 8 mL
Plage de mesure du volume
2,000 mL
Hauteur
535 mm
Description générale
20% bessere Toleranzen als Glas der Klasse A
Autres remarques
BR35164 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG