Key Documents
Z290742
Sigma-Aldrich
Pièces détachées pour système de filtration sous vide
#5 silicone stopper
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
silicone housing
Caractéristiques
cap plug seal
Conditionnement
pkg of 5 ea
Diam. du col
27 mm
Compatibilité
For 25 mm assemblies, 1-hole