WH0064399M1
Monoclonal Anti-HHIP antibody produced in mouse
clone 5D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ20992, Anti-FLJ90230, Anti-HIP, Anti-hedgehog interacting protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5D11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HHIP(64399)
Description générale
Immunogène
Sequence
GDAKFGERNEGSGARRRRCLNGNPPKRLKRRDRRMMSQLELLSGGEMLCGGFYPRLSCCLRSDSPGLGRLENKIFSVTNNTECGKLLEEIKCALCSPHSQ
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable