WH0001501M1
Monoclonal Anti-CTNND2 antibody produced in mouse
clone 6E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-GT24, Anti-NPRAP, Anti-catenin (cadherin-associated protein), delta 2 (neural plakophilin-related arm-repeat protein)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6E11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTNND2(1501)
Immunogène
Sequence
ISLKERKTDYECTGSNATYHGAKGEHTSRKDAMTAQNTGISTLYRNSYGAPAEDIKHNQVSAQPVPQEPSRKDYETYQPFQNSTRNYDESFFEDQVHHRPPASEYTMHLG
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable