WH0000174M1
Monoclonal Anti-AFP antibody produced in mouse
clone 1G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FETA, Anti-HPAFP, Anti-alpha-fetoprotein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1G7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgGκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AFP(174)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
CCTSSYANRRPCFSSLVVDETYVPPAFSDDKFIFHKDLCQAQGVALQTMKQEFLINLVKQKPQITEEQLEAVIADFSGLLEKCCQGQEQEVCFAEEGQKLISKTRAALGV
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable