V2255
[β-Mercapto-β,β-cyclopentamethylenepropionyl1, O-me-Tyr2, Arg8]-Vasopressin
≥97% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Solubilité
H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(C[C@@H]2NC(=O)CC3(CCCCC3)SSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](Cc4ccccc4)NC2=O)C(=O)N5CCC[C@H]5C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(N)=O)cc1
InChI
1S/C52H74N14O12S2/c1-78-32-16-14-31(15-17-32)25-35-46(73)63-36(24-30-10-4-2-5-11-30)47(74)61-34(18-19-40(53)67)45(72)64-37(26-41(54)68)48(75)65-38(29-79-80-52(27-43(70)60-35)20-6-3-7-21-52)50(77)66-23-9-13-39(66)49(76)62-33(12-8-22-58-51(56)57)44(71)59-28-42(55)69/h2,4-5,10-11,14-17,33-39H,3,6-9,12-13,18-29H2,1H3,(H2,53,67)(H2,54,68)(H2,55,69)(H,59,71)(H,60,70)(H,61,74)(H,62,76)(H,63,73)(H,64,72)(H,65,75)(H4,56,57,58)/t33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-/m0/s1
Clé InChI
QVQOGNOOAMQKCE-ZTYVOHGWSA-N
Informations sur le gène
human ... AVPR1A(552)
mouse ... AVPR1A(54140)
rat ... AVPR1A(25107)
Amino Acid Sequence
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3