U3254
Monoclonal Anti-Uvomorulin/E-Cadherin antibody produced in rat
clone DECMA-1, ascites fluid, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-E-Cadherin, Anti-LCAM
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DECMA-1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
bovine, human, canine, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 1:1,600 using cultured MDCK cells
microarray: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDH1(999)
mouse ... Cdh1(12550)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable