T8823
Monoclonal Anti-T7 tag antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
T7 Tag antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
T7 Tag
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
western blot (chemiluminescent): 1-2 μg/mL using recombinant T7-tagged β-galactosidase
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable