T4509
4-Thiouridine
≥98%
Synonyme(s) :
4sU, Thiouridine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥98%
Forme
powder
Solubilité
water: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=S)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O5S/c12-3-4-6(13)7(14)8(16-4)11-2-1-5(17)10-9(11)15/h1-2,4,6-8,12-14H,3H2,(H,10,15,17)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Clé InChI
ZLOIGESWDJYCTF-XVFCMESISA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable