Key Documents
T2252
Sigma-Aldrich
apo-Transferrine human
≥95% protein basis (biuret)
Synonyme(s) :
Sidérophiline, Transferrine humaine
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.61
Source biologique
human
Pureté
≥95% protein basis (biuret)
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Forme
powder
Poids mol.
76-81 kDa
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TF(7018)
Description générale
La transferrine est une glycoprotéine bilobée contenant un lobe N-terminal et un lobe C-terminal. Chacun de ces domaines est divisé en deux sous-domaines ; le site de liaison aux métaux se trouve dans le creux entre ces sous-domaines. Une molécule de transferrine peut se lier à deux ions ferriques. L'apo-transferrine est une forme dépourvue de fer.
Application
Des études ont montré que l′apo-transferrine a un fort pouvoir inhibiteur sur l′adhérence bactérienne aux biomatériaux, notamment le polystyrène, le polyméthylméthacrylate et le silicone. Une inhibition a été observée à vingt microgrammes/ml en milieu de culture.
L'apo-transferrine humaine a été utilisée dans un mélange de milieu de Eagle modifié par Dulbecco/mélange nutritif F-12 pour cultiver :
  • des lignées cellulaires PDAC (adénocarcinome canalaire pancréatique).
  • des oligodendrocytes.
  • des cellules épithéliales de tubule proximal rénal (RPTEC/TERT1).
Actions biochimiques/physiologiques
La transferrine transporte le fer par endocytose médiée par les récepteurs. Le mécanisme de transport du fer se situe dans les cellules endothéliales de la barrière hémato-encéphalique. La transferrine maintient l'homéostasie du fer et est un marqueur associé au fer. Une baisse du taux de transferrine est observée dans les cas graves de COVID-19. Elle peut se lier à d'autres molécules que le fer, et peut donc être utilisée pour l'administration ciblée de médicaments.
Autres remarques
Protéine de transport du fer du type non-hème.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Camila Campos-Escamilla et al.
International journal of molecular sciences, 22(24) (2021-12-25)
Human serum transferrin (Tf) is a bilobed glycoprotein whose function is to transport iron through receptor-mediated endocytosis. The mechanism for iron release is pH-dependent and involves conformational changes in the protein, thus making it an attractive system for possible biomedical
Catherine Claise et al.
International journal of infectious diseases : IJID : official publication of the International Society for Infectious Diseases, 116, 74-79 (2021-12-25)
Mounting evidence links hyperinflammation in gravely ill patients to low serum iron levels and hyperferritinemia. However, little attention has been paid to other iron-associated markers such as transferrin. The aim of this study was to investigate the association of different
Reza Ardehali et al.
Artificial organs, 26(6), 512-520 (2002-06-20)
Apo-transferrin (apo-Tf), the iron deficient form of Tf, has been identified previously as a potent inhibitor of Staphylococcus epidermidis adhesion to polyurethane surfaces. In this study, the ability of apo-Tf to suppress the adhesion of two other strains of bacteria
Jacob M Smigiel et al.
Molecular cancer research : MCR, 15(4), 478-488 (2017-01-06)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is referred to as a silent killer due to the lack of clear symptoms, a lack of early detection methods, and a high frequency of metastasis at diagnosis. In addition, pancreatic cancer is remarkably resistant to
Agostina Nardone et al.
Cell and tissue banking, 10(4), 301-308 (2009-02-03)
In breast cancer, various clinical parameters are assessed to define clinical stage and thus obtain a more accurate prognosis. However, banks of tumor tissues are an important source of material for studies of risk of recurrence and of features governing