SYNS380230
Synthware™ long syringe needle for solvent retrieval
Gauge 16, O.D. × L 1.2 mm × 300 mm , Bevel Tip, stainless steel
Synonyme(s) :
Synthware S380230, stainless steel syringe needle, bevel tip needle
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech S380230
D.E. × L
1.2 mm × 300 mm , Bevel Tip
Calibre de l'aiguille
16 , Bevel Tip
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages