Key Documents
SRP3171
Sigma-Aldrich
TGF-bêta 3-E. coli human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Facteur de croissance transformant-bêta3
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
≤0.05 ng/mL ED50
Poids mol.
25.0 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TGFB3(7043)
Description générale
Le gène TGF-β3 (facteur de croissance transformant β 3) est situé sur le chromosome humain 14q24.3. Les trois isoformes mammaliennes du TGF-β, TGF-β1, β2, β3 suscitent des réponses biologiques similaires. Les protéines TGFβ sont fabriquées sous forme de molécules précurseurs qui sont coupées pour générer une région carboxy-terminale mature de 110 à 140 acides aminés. Elles sont sécrétées principalement sous forme de complexes latents qui sont stockés à la surface des cellules et dans la matrice extracellulaire. La libération de l'isoforme biologiquement active du TGFβ d'un complexe latent implique un traitement protéolytique du complexe et/ou l'induction de changements de conformation par des protéines telles que la thrombospondine-1. Le TGF-β3 recombinant est une protéine de 25,0 kDa constituée de deux chaînes polypeptidiques de 112 acides aminés liées par un seul pont disulfure.
Application
Le facteur de croissance transformant β 3 (TGF-β3) humain est utilisé dans les milieux de différenciation chondrocytaire des cellules stromales. Il est également utilisé dans les milieux de culture pour permettre aux fibroblastes dermiques humains primaires d'adhérer aux échafaudages.
Actions biochimiques/physiologiques
Les trois isoformes mammaliennes du TGF-β (facteur de croissance transformant β), TGF-β1, β2, β3, sont des cytokines multifonctionnelles qui régulent la prolifération, la croissance, la différenciation et la motilité des cellules ainsi que la synthèse et le dépôt de la matrice extracellulaire. Elles sont impliquées dans divers processus physiologiques, notamment l'embryogenèse, le remodelage des tissus et la cicatrisation des plaies. Le TGF-β3 est le TGF- prédominant β dans le testicule et contrôle l'activité de la barrière hémato-testiculaire. Les polymorphismes de ce gène pourraient être associés à l'infertilité masculine. Une mutation hétérozygote du gène en position Arg300 pourrait être associée à une augmentation de la signalisation du TGF-β, entraînant un trouble dont le phénotype chevauche celui du syndrome de Marfan et du syndrome de Loeys-Dietz. Le TGF-β3 est impliqué dans l'inhibition de la prolifération des fibroblastes médiée par les cellules souches mésenchymateuses (CSM) et diminue la fibrose cutanée.
Séquence
ALDTNYCFRN LEENCCVRPL YIDFRQDLGW KWVHEPKGYY ANFCSGPCPY LRSADTTHST VLGLYNTLNP EASASPCCVP QDLEPLTILY YVGRTPKVEQ LSNMVVKSCK CS
Forme physique
Lyophilisée à partir du TFA à 0,1 %.
Reconstitution
Centrifuger le flacon avant ouverture. Reconstituer dans de l′eau à une concentration de 0,1-1,0 mg/ml. Ne pas mélanger avec un vortex. Cette solution peut être conservée jusqu'à une semaine entre 2 et 8 °C. En cas de stockage prolongé, il est recommandé de procéder à une nouvelle dilution dans un tampon contenant une protéine de transport (par exemple 0,1 % de BSA), et conserver sous forme d′aliquotes de travail entre -20 °C et -80 °C.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Femur bone marrow from brain death deceased donors as source of human mesenchymal stromal cells for cell therapy.
Echarte, et al.
Stem cell investigation, 10, 12-12 (2023)
TGF?3 (TGFB3) polymorphism is associated with male infertility.
Drozdzik M
Scientific Reports, 5 (2015)
Identification of appropriate reference genes for human mesenchymal cells during expansion and differentiation.
Amable PR
PLoS ONE, 8, e73792-e73792 (2013)
Mesenchymal stromal cell proliferation, gene expression and protein production in human platelet-rich plasma-supplemented media.
Amable PR
PLoS ONE, 9, e104662-e104662 (2014)
A comparison study of different physical treatments on cartilage matrix derived porous scaffolds for tissue engineering applications.
Science and Technology of Advanced Materials (2016)