SRP3156
Sonic Hedgehog human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
HHG-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
0.8-1.0 μg/mL ED50
Poids mol.
20.0 kDa
Conditionnement
pkg of 25 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SHH(6469)
Description générale
Application
- To study its role in liver cancer stem cell activity.
- For neuronal differentiation.
- For cholinergic-like neurons (ChLNs) differentiation.
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable