Key Documents
SRE0010
Sigma-Aldrich
5-Methyltetrahydrofolic acid disodium salt
≥88% (UV-vis), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Synonyme(s) :
5-Methyltetrahydrofolic acid disodium salt, 5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyl-L-glutamic acid disodium salt, 5-Methyl-THF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H23N7Na2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
503.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Pureté
≥88% (UV-vis)
Forme
powder
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].CN1C(CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)CNc3nc(N)nc(O)c13
InChI
1S/C20H25N7O6.2Na/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29;;/h2-5,12-13,22H,6-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
KKIWVYLOTHCGRV-UHFFFAOYSA-L
Actions biochimiques/physiologiques
5-Methyl-THF acts as both cofactor and substrate in the regeneration of methionine from homocysteine through the action of 5-methyl-THF-homocysteine S-methyltransferase.
Conditionnement
Sealed ampule.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable