SML2046
ARM390
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
AR-M 1000390, N,N-Diethyl-4-(phenyl-4-piperidinylidenemethyl)benzamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=CC=C(C(C2=CC=CC=C2)=C3CCNCC3)C=C1)N(CC)CC
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable