SML1064
IMM-01
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[(2,4-Dihydroxyphenyl)methylene]-N-(1,1-dimethylethyl)-hydrazinecarbothioamide, Intramimic-01, N1-(tert-Butyl)-2-(2,4-dihydroxybenzylidene)hydrazine-1-carbothioamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C12H17N3O2S/c1-12(2,3)14-11(18)15-13-7-8-4-5-9(16)6-10(8)17/h4-7,16-17H,1-3H3,(H2,14,15,18)/b13-7+
Clé InChI
LTFUAYRGVLQXKC-NTUHNPAUSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable