SML0244
Thiamet G
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(3aR,5R,6S,7R,7aR)-2-(éthylamino)-3a,6,7,7a-tétrahydro-5-(hydroxyméthyl)-5H-Pyrano[3,2-d]thiazole-6,7-diol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -21 to -26°, c = 0.3 in methanol
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCNC1=N[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]2S1
InChI
1S/C9H16N2O4S/c1-2-10-9-11-5-7(14)6(13)4(3-12)15-8(5)16-9/h4-8,12-14H,2-3H2,1H3,(H,10,11)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1
Clé InChI
PPAIMZHKIXDJRN-FMDGEEDCSA-N
Application
- pour traiter les cellules 293 en vue d'évaluer les effets sur la voie de signalisation Wnt/bêta-caténine
- pour le traitement de cellules productrices de réplication lytique
- pour incuber des segments aortiques de souris (C57BL/6) en vue d'augmenter le taux global en O-GlcNAc
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable