SML0123
Deflazacort
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(11β,16β)-21-(acetyloxy)-11-hydroxy-2′-methyl-5′H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 11β,21-dihydroxy-2′-methyl-5′βH-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione 2′-acetate, DL-458-IT, L-5458, azacort, oxazacort, pregna-1,4-diene-11β,21-diol-3,20-dione[17α,16α-d]-2′-methyloxazoline 21-acetate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)OCC(=O)[C@@]12N=C(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C
InChI
1S/C25H31NO6/c1-13-26-25(20(30)12-31-14(2)27)21(32-13)10-18-17-6-5-15-9-16(28)7-8-23(15,3)22(17)19(29)11-24(18,25)4/h7-9,17-19,21-22,29H,5-6,10-12H2,1-4H3/t17-,18-,19-,21+,22+,23-,24-,25+/m0/s1
Clé InChI
FBHSPRKOSMHSIF-GRMWVWQJSA-N
Informations sur le gène
human ... NR3C1(2908)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable